Imprimer
Mercure (II) sulfate, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Mercury sulphate, Mercuric sulphate
7135.1000EA 70.07 EUR
7135.1000 7135.2500
Mercure (II) sulfate, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Mercure (II) sulfate
Formule: HgSO₄
Poids moléculaire: 296.65 g/mol
Point de fusion: 850
Densité: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,05914
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (Hg2+) passes test
Molarity (K2Cr2O7) 0.0198 - 0.0202