Imprimer
Cadmium (II) sulfate, anhydre 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11861.14 11861.22
11861.14EA 37.1 EUR
11861.14 11861.22
Cadmium (II) sulfate, anhydre 99+% ACS
Cadmium (II) sulfate
Purity: 99+% CAS No.: 10124-36-4 Molecular Formula: CdSO4 Formula Weight: 208.46 Physical Form: Powder Density: 4.691 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1000° Merck Reference: 14,1627 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010923
Formule: CdO₄S
Point de fusion: 1000 °C
Densité: 4,691
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010923
Numéro CAS: 10124-36-4
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,1627