Séléniure de zinc ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Zinc (II) séléniure
Purity: 99.99%
CAS No.: 1315-09-9
Molecular Formula: ZnSe
Formula Weight: 144.33
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.42
Melting Point:
Formule:
SeZn Poids moléculaire: 144.35 g/mol Point de fusion: >1100 °C Densité: 5.42 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011296 Numéro CAS: 1315-09-9 EINECS: 215-259-7 UN: 3283 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,10156 |