Imprimer
Séléniure de cadmium ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cadmium (II) selenide
45456.18 45456.09
45456.18EA 684 EUR
45456.18 45456.09
Séléniure de cadmium ≥99.999% (base métaux)
Séléniure de cadmium
Purity: 99.999% CAS No.: 1306-24-7 Molecular Formula: CdSe Formula Weight: 191.36 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 5.81 Appearance: Brown-red to black Odour: Odourless Melting Point: 1350° Merck Reference: 14,1626 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010917
Formule: CdSe
Poids moléculaire: 191.37 g/mol
Point de fusion: >1350 °C
Densité: 5.81
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010917
Numéro CAS: 1306-24-7
EINECS: 215-148-3
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,1626