Mercure (II) thiocyanate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Mercure (II) sulfocyanure, Dithiocyanate de mercure
CAS No.: 592-85-8
Molecular Formula: C2HgN2S2
Formula Weight: 316.75
Physical Form: Powder
Density: 3.71
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: ca 165° dec.
Beilstein Reference: 3561344
Merck Reference: 14,5890
UN No.: 1646
MDL No.: MFCD00011039
Formule:
C₂HgN₂S₂ Poids moléculaire: 316.76 g/mol Point de fusion: ∼ 165 °C (déc.) Densité: 3.71 Point éclair: 120 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011039 Numéro CAS: 592-85-8 EINECS: 209-773-0 UN: 1646 ADR: 6.1 II Indice Merck: 13,05917 |