Imprimer
Mercure (II) thiocyanate 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Mercure (II) sulfocyanure, Dithiocyanate de mercure
196890500 196892500
ACRO196890500EA 115 EUR
ACRO196890500 ACRO196892500
Mercure (II) thiocyanate 99+%
Mercure (II) thiocyanate
Formule: C₂HgN₂S₂
Poids moléculaire: 316.76 g/mol
Point de fusion: 165 °C (déc.)
Point éclair: 120
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011039
Numéro CAS: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN: 1646
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,05917
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤20 ppm