Imprimer
Sulfure de zinc ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Zinc sulfure
88299.09 88299.18 88299.30
88299.09EA 57.2 EUR
88299.09 88299.18 88299.30
Sulfure de zinc ≥99.9% (base métaux)
Sulfure de zinc
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-98-3 Molecular Formula: SZn Formula Weight: 97.43 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 4.10 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1700° Merck Reference: 14,10160 MDL No.: MFCD00011301
Formule: SZn
Point de fusion: 1700 °C
Densité: 4,10
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011301
Numéro CAS: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Indice Merck: 14,10160