Sulfure de zinc ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Zinc sulfure
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-98-3
Molecular Formula: SZn
Formula Weight: 97.43
Physical Form: 2-20mm Lump
Density: 4.10
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1700°
Merck Reference: 14,10160
MDL No.: MFCD00011301
Formule:
SZn Point de fusion: 1700 °C Densité: 4,10 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011301 Numéro CAS: 1314-98-3 EINECS: 215-251-3 Indice Merck: 14,10160 |