Imprimer
Sulfure de zinc 99.99% (sur base traces de métaux) < 10 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
223651000 223650250 223655000
ACRO223651000EA 153 EUR
ACRO223651000 ACRO223650250 ACRO223655000
Sulfure de zinc 99.99% (sur base traces de métaux) < 10 µm
Sulfure de zinc
Formule: SZn
Point de fusion: 1064 °C
Densité: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011301
Numéro CAS: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Indice Merck: 12,10294
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %