Sulfure de cadmium ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sulfure de cadmium (II)
Purity: 99.99%
CAS No.: 1306-23-6
Molecular Formula: CdS
Formula Weight: 144.46
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 4.82
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 980° subl.
Merck Reference: 14,1628
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010922
Vacuum deposition
Formule:
CdS Poids moléculaire: 144.48 g/mol Point de fusion: 980 °C (subl.) Densité: 4.82 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010922 Numéro CAS: 1306-23-6 EINECS: 215-147-8 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 14,1628 |