Imprimer
Mercure (II) oxyde, rouge 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16157.0B A16157.18 A16157.30
A16157.0BEA 411 EUR
A16157.0B A16157.18 A16157.30
Mercure (II) oxyde, rouge 99%
Mercure (II) oxyde
Purity: 99% CAS No.: 21908-53-2 Molecular Formula: HgO Formula Weight: 216.59 Odour: Odourless Melting Point: ca 500° dec. UN No.: 1641 MDL No.: MFCD00011045
Formule: HgO
Poids moléculaire: 216.59 g/mol
Point de fusion: ∼ 500 °C (déc.)
Densité: 11.14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011045
Numéro CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 14,5882