Mercure (II) oxyde, jaune ≥99.0% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HgO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011045 Numéro CAS: 21908-53-2 EINECS: 244-654-7 UN: 1641 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,05908 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.0 % |
Glowing After reducing with HCOOH(as SO₄) | Max. 0.05 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.03 % |
Iron (Fe) | Max. 0.003 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.025 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |
Total N | Max. 0.005 % |