Imprimer
Mercure (II) oxyde, jaune ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
316791000 316795000
ACRO316791000EA 95.9 EUR
ACRO316791000 ACRO316795000
Mercure (II) oxyde, jaune ACS
Mercure (II) oxyde
Formule: HgO
Poids moléculaire: 216.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011045
Numéro CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,05908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤250 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.03 % (in dilute HCl)
Residue after reduction ≤0.05 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %