Cadmium oxyde ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 1306-19-0
Molecular Formula: CdO
Formula Weight: 128.40
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.15
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1430°
Merck Reference: 14,1623
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010921
Formule:
CdO Point d'ébullition: 1559 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1430 °C Densité: 8,15 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010921 Numéro CAS: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,1623 |