Imprimer
Cadmium oxyde 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Oxyde de cadmium (II), Oxyde de cadmium
223790010 223790050 223792500
ACRO223790010EA 158 EUR
ACRO223790010 ACRO223790050 ACRO223792500
Cadmium oxyde 99%, pur
Cadmium oxyde
Formule: CdO
Point d'ébullition: 1385 °C (760 mmHg)
Point de fusion: ~ 1426 °C
Densité: 8,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010921
Numéro CAS: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1,I
Indice Merck: 13,01623
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to brown Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %