Imprimer
Iodure de zinc, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc iodure
Dans une ampoule sous argon
35727.06 35727.14 35727.22
35727.06EA 136 EUR
35727.06 35727.14 35727.22
Iodure de zinc, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Iodure de zinc
Purity: 99.995% CAS No.: 10139-47-6 Molecular Formula: ZnI2 Formula Weight: 319.18 Physical Form: Granular, Ampouled under argon Density: 4.74 Melting Point: 446° Boiling Point: 625° dec. Merck Reference: 14,10140 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011299
Formule: I₂Zn
Poids moléculaire: 319.2 g/mol
Point d'ébullition: 625 °C (déc.)
Point de fusion: 446
Densité: 4.74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011299
Numéro CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,10140