Imprimer
Iodure de zinc 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc iodure
212760050 212760250
ACRO212760050EA 86.7 EUR
ACRO212760050 ACRO212760250
Iodure de zinc 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Iodure de zinc
Formule: I₂Zn
Poids moléculaire: 319.2 g/mol
Point d'ébullition: 620
Point de fusion: 446 °C
Densité: 4.74 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011299
Numéro CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,10269
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %