Imprimer
Mercure (II) iodure, rouge Ph. Franç., très pur, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Mercury diiodide, Mercuric iodide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.04420.0100 1.04420.1000
1.04420.0100EA 224 EUR
1.04420.0100 1.04420.1000
Mercure (II) iodure, rouge Ph. Franç., très pur, Supelco®
Mercure (II) iodure
Formule: HgI₂
Poids moléculaire: 454.4 g/mol
Point d'ébullition: 354
Point de fusion: 259
Densité: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011044
Numéro CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,05905
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.06 g/l (25 °C)
Melting Point 259 °C
Molar Mass 454.39 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 354 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 0.006 hPa (80 °C)
Density 6.36 g/cm3 (25 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable