Mercure (II) iodure ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Mercury diiodide, Mercuric iodide
Purity: 99+%
CAS No.: 7774-29-0
Molecular Formula: HgI2
Formula Weight: 454.40
Odour: Odourless
Melting Point: 259°
Boiling Point: 350° subl.
Merck Reference: 14,5879
UN No.: 1638
MDL No.: MFCD00011044
Formule:
HgI₂ Poids moléculaire: 454.4 g/mol Point d'ébullition: 350 °C (subl.) Point de fusion: 259 Densité: 6.28 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011044 Numéro CAS: 7774-29-0 EINECS: 231-873-8 UN: 1638 Indice Merck: 13,05905 |