Imprimer
Iodure de cadmium (II) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18079.14 A18079.22
A18079.14EA 43.5 EUR
A18079.14 A18079.22
Iodure de cadmium (II) ≥98%
Iodure de cadmium (II)
Purity: 98% CAS No.: 7790-80-9 Molecular Formula: CdI2 Formula Weight: 366.21 Odour: Odourless Melting Point: 387-389° Boiling Point: 787° Merck Reference: 14,1621 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010920
Formule: CdI₂
Point d'ébullition: 787 °C
Point de fusion: 387…389 °C
Densité: 5,67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010920
Numéro CAS: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,1621