Imprimer
Iodure de cadmium (II) ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cadmium iodide
43442.22 43442.14
43442.22EA 590 EUR
43442.22 43442.14
Iodure de cadmium (II) ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Iodure de cadmium (II)
Purity: 99.999% CAS No.: 7790-80-9 Molecular Formula: CdI2 Formula Weight: 366.21 Physical Form: Powder Density: 5.67 Appearance: Pale brown Odour: Odourless Melting Point: 387-389° Boiling Point: 787° Merck Reference: 14,1621 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010920
Formule: CdI₂
Poids moléculaire: 366.22 g/mol
Point d'ébullition: 787 °C
Point de fusion: 387…389 °C
Densité: 5.67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010920
Numéro CAS: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,1621