Iodure de cadmium (II), ultra sec ≥99.9985% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cadmium iodide
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.67
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Formule:
CdI₂ Poids moléculaire: 366.22 g/mol Point d'ébullition: 787 °C Point de fusion: 387…389 °C Densité: 5.67 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010920 Numéro CAS: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 UN: 2570 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,1621 |