Imprimer
Iodure de cadmium (II) 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
211462500 211460010
ACRO211462500EA 228 EUR
ACRO211462500 ACRO211460010
Iodure de cadmium (II) 99%
Iodure de cadmium (II)
Formule: CdI₂
Point d'ébullition: 787 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 388 °C
Densité: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010920
Numéro CAS: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,01657
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or flakes
Titration Complexometric ≥98.5 %