Imprimer
Fluorure de zinc ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12986.06 12986.14 12986.22
12986.06EA 104 EUR
12986.06 12986.14 12986.22
Fluorure de zinc ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Fluorure de zinc
Purity: 99.995% CAS No.: 7783-49-5 Molecular Formula: F2Zn Formula Weight: 103.37 Physical Form: Powder Density: 4.95 Appearance: White Melting Point: 872° Boiling Point: 1500° Merck Reference: 14,10136 MDL No.: MFCD00011298
Formule: F₂Zn
Poids moléculaire: 103.39 g/mol
Point d'ébullition: 1500 °C
Point de fusion: 872 °C
Densité: 4.95
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011298
Numéro CAS: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,10136