Imprimer
Bottles, wide neck, LDPE
Fournisseur: RIXIUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
U3S0310005032 U3S0310010032 U3S0310025040 U3S0310050050 U3S0310100065 U3S0310200065
RIXIU3S0310005032EA 977 EUR
RIXIU3S0310005032 RIXIU3S0310010032 RIXIU3S0310025040 RIXIU3S0310050050 RIXIU3S0310100065 RIXIU3S0310200065
Bottles, wide neck, LDPE
Flacons Flacons en plastique
LDPE, natural, with screw caps.
  • Resistant to acids, alkalis and other chemicals
  • Temperature resistant: –20 to +70 °C
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904