Fluorure de cadmium (II) ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cadmium fluoride
Purity: 99.99%
CAS No.: 7790-79-6
Molecular Formula: CdF2
Formula Weight: 150.40
Physical Form: Powder
Density: 6.64
Melting Point: 1100°
Boiling Point: 1758°
Merck Reference: 14,1619
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010919
Formule:
CdF₂ Point d'ébullition: 1758 °C Point de fusion: 1100 °C Densité: 6,64 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010919 Numéro CAS: 7790-79-6 EINECS: 232-222-0 UN: 2570 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,1619 |