Imprimer
Carbonate de cadmium (II) ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15812.0B A15812.18 A15812.30
A15812.0BEA 310 EUR
A15812.0B A15812.18 A15812.30
Carbonate de cadmium (II) ≥97%
Carbonate de cadmium (II)
Purity: 97% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Odour: Odourless Melting Point: 500° dec. UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Formule: CCdO₃
Poids moléculaire: 172.42 g/mol
Point de fusion: 500 °C (déc.)
Densité: 4.26
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010918
Numéro CAS: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
Indice Merck: 12,01652