Imprimer
Carbonate de cadmium (II) ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10660.09 10660.18
10660.09EA 77.3 EUR
10660.09 10660.18
Carbonate de cadmium (II) ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Carbonate de cadmium (II)
Purity: 99.998% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Physical Form: Powder Density: 4.26 Melting Point: 500° dec. Merck Reference: 14,1616 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Formule: CCdO₃
Poids moléculaire: 172.42 g/mol
Point de fusion: 500 °C (déc.)
Densité: 4.26
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010918
Numéro CAS: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,1616