Imprimer
Carbonate de cadmium (II), pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
212320010 212322500
ACRO212320010EA 336 EUR
ACRO212320010 ACRO212322500
Carbonate de cadmium (II), pur
Carbonate de cadmium (II)
Formule: CCdO₃
Poids moléculaire: 172.42 g/mol
Point de fusion: 343…412 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010918
Numéro CAS: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,01652
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Assay 60.0 to 63.0 % (Cd)