Imprimer
Cyanure de zinc 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc cyanure
368070050 368072500 368070010
ACRO368070050EA 33.2 EUR
ACRO368070050 ACRO368072500 ACRO368070010
Cyanure de zinc 98%, pur
Cyanure de zinc
Formule: C₂N₂Zn
Poids moléculaire: 117.43 g/mol
Point de fusion: 800
Densité: 1.852
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011292
Numéro CAS: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
UN: 1713
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 12,10264
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %