Imprimer
Zinc chlorure 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
29156.231EA 113 EUR
29156.231 29156.297 29156.260 29156.460
Zinc chlorure 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Poids moléculaire: 136.3 g/mol
Point d'ébullition: 732
Point de fusion: 283
Densité: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 100.5 %
Al + Ca + heavy metals + Fe + Mg Passes test
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 10 %) 4.6 - 5.5
Insoluble substances Max. 50 ppm
Oxide chloride (as ZnO) Max. 1.20 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 0.02 %
Mg (Magnesium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforme à Réact. Ph.Eur. Conforme