Imprimer
Zinc chlorure ≥97%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
29126.294EA 109 EUR
29126.294 29126.363
Zinc chlorure ≥97%, TECHNICAL
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Poids moléculaire: 136.3 g/mol
Point d'ébullition: 732
Point de fusion: 283
Densité: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm