Imprimer
Zinc chlorure, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.08816.0250 1.08816.1000 1.08816.9025
1.08816.0250EA 85.8 EUR
1.08816.0250 1.08816.1000 1.08816.9025
Zinc chlorure, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Poids moléculaire: 136.3 g/mol
Point d'ébullition: 732
Point de fusion: 283
Densité: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4320 g/l (25 °C)
Melting Point 283 °C
Molar Mass 136.30 g/mol
Bulk Density 1400 - 1800 kg/m3
Boiling Point 732 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (428 °C)
Density 2.91 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material