Imprimer
Zinc chlorure, anhydre ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
87900.14 87900.22 87900.88
87900.14EA 98.9 EUR
87900.14 87900.22 87900.88
Zinc chlorure, anhydre ≥99.95% (base métaux)
Zinc chlorure
Purity: 99.95% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 Physical Form: Lump Density: 2.91 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Formule: ZnCl₂
Poids moléculaire: 136.3 g/mol
Point d'ébullition: 732 °C
Point de fusion: 290 °C
Densité: 2.91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,10132