Imprimer
Zinc chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Dans une ampoule sous argon
35726.06 35726.14 35726.22
35726.06EA 112 EUR
35726.06 35726.14 35726.22
Zinc chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Zinc chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.91 Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Formule: ZnCl₂
Poids moléculaire: 136.3 g/mol
Point d'ébullition: 732 °C
Point de fusion: 290 °C
Densité: 2.91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,10132