Zinc chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.91
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Formule:
ZnCl₂ Point d'ébullition: 732 °C Point de fusion: 290 °C Densité: 2,91 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011295 Numéro CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Indice Merck: 14,10132 |