Imprimer
Zinc chlorure 97+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
424595000 424590025 424592500
ACRO424595000EA 130 EUR
ACRO424595000 ACRO424590025 ACRO424592500
Zinc chlorure 97+% ACS
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 293 °C
Densité: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.0 %
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤600 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Oxychloride passes test
Insoluble matter ≤0.005 %