Zinc chlorure 98+%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Formule:
ZnCl₂ Poids moléculaire: 136.3 g/mol Point d'ébullition: 732 °C (760 mmHg) Point de fusion: 293 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011295 Numéro CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8 III Indice Merck: 13,10185 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥98.0 % |
Cadmium (Cd) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Manganese (Mn) | ≤30 ppm |