Mercure (II) chlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: HgCl2
Formula Weight: 271.50
Refractive Index: 1.859
Odour: Odourless
Boiling Point: 302°
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Formule:
HgCl₂ Point d'ébullition: 302 °C Point de fusion: 280…282 °C Densité: 5,4 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011041 Numéro CAS: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,5876 |