Imprimer
Dichlorure de dimercure 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Mercure (I) chlorure, Calomel
213120050 213121000 213125000
ACRO213120050EA 54.2 EUR
ACRO213120050 ACRO213121000 ACRO213125000
Dichlorure de dimercure 99+%, très pur
Dichlorure de dimercure
Formule: Cl₂Hg₂
Poids moléculaire: 472.09 g/mol
Point d'ébullition: 384 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 400 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011043
Numéro CAS: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
UN: 2025
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,05951
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %