Imprimer
Chlorure de cadmium (II), ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cadmium chloride
Dans une ampoule sous argon
13667.06 13667.14
13667.06EA 141 EUR
13667.06 13667.14
Chlorure de cadmium (II), ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Chlorure de cadmium (II)
Purity: 99.998% CAS No.: 10108-64-2 Molecular Formula: CdCl2 Formula Weight: 183.32 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.047 Melting Point: 568° Boiling Point: 960° Merck Reference: 14,1617 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010916
Formule: CdCl₂
Poids moléculaire: 183.32 g/mol
Point d'ébullition: 960 °C
Point de fusion: 568 °C
Densité: 4.047
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010916
Numéro CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,1617