Chlorure de cadmium (II), anhydre ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cadmium chloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 10108-64-2
Molecular Formula: CdCl2
Formula Weight: 183.32
Physical Form: Powder
Density: 4.047
Melting Point: 568°
Boiling Point: 960°
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010916
Formule:
CdCl₂ Point d'ébullition: 960 °C Point de fusion: 568 °C Densité: 4,047 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010916 Numéro CAS: 10108-64-2 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,1617 |