Chlorure de cadmium (II) 99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cadmium chloride
Formule:
CdCl₂ Point d'ébullition: 967 °C (1013 hPa) Point de fusion: 568 °C Densité: 4,05 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00010916 Numéro CAS: 10108-64-2 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,01653 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |