Imprimer
Chlorure de cadmium (II), anhydre 99% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cadmium chloride
219141000 219145000
ACRO219141000EA 173 EUR
ACRO219141000 ACRO219145000
Chlorure de cadmium (II), anhydre 99% pour analyses
Chlorure de cadmium (II)
Formule: CdCl₂
Poids moléculaire: 183.32 g/mol
Point d'ébullition: 967
Point de fusion: 568 °C
Numéro MDL: MFCD00010916
Numéro CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,01653
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 % (On dry substance)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Subst not pptd by H2S ≤0.3 %