Imprimer
Bromure de zinc pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000 8.18631.9025 8.18631.5000
8.18631.0005EA 34.4 EUR
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000 8.18631.9025 8.18631.5000
Bromure de zinc pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure de zinc
Formule: Br₂Zn
Point d'ébullition: 670…680 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 394 °C
Densité: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011294
Numéro CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,10182
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4470 g/l (20 °C)
Melting Point 394 °C
Molar Mass 225.2 g/mol
Boiling Point 697 °C (1013 mbar)
Density 4.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hill Formula Br2Zn
Chemical Formula ZnBr2