Imprimer
Bromure de zinc, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc bromure
Dans une ampoule sous argon
35725.06 35725.22
35725.06EA 139 EUR
35725.06 35725.22
Bromure de zinc, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Bromure de zinc
Purity: 99.999% CAS No.: 7699-45-8 Molecular Formula: ZnBr2 Formula Weight: 225.19 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.201 Refractive Index: 1.5452 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 394° Boiling Point: 650° Merck Reference: 14,10129 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011294
Formule: Br₂Zn
Poids moléculaire: 225.2 g/mol
Point d'ébullition: 650 °C
Point de fusion: 394
Densité: 4.201
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011294
Numéro CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,10129