Bromure de zinc 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Zinc bromure
Formule:
Br₂Zn Poids moléculaire: 225.2 g/mol Point d'ébullition: 670…680 °C (1013 hPa) Point de fusion: 394 Densité: 4.22 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011294 Numéro CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8 II Indice Merck: 13,10182 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |