Bromure de zinc, anhydre 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Zinc bromure
Formule:
Br₂Zn Poids moléculaire: 225.2 g/mol Point d'ébullition: 697 °C (760 mmHg) Point de fusion: 394 °C Densité: 4.22 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011294 Numéro CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8 II Indice Merck: 13,10182 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Water | ≤2 % (K.F.) |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Barium (Ba) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |