Imprimer
Bromure mercurique 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Mercuric bromide, Mercury dibromide
190491000 190495000
ACRO190491000EA 159 EUR
ACRO190491000 ACRO190495000
Bromure mercurique 99+%
Bromure mercurique
Formule: Br₂Hg
Poids moléculaire: 360.4 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 236
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011040
Numéro CAS: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,05900
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in methanol)