Imprimer
Argent sulfate 98,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Disilver sulphate
21592.154EA 464 EUR
21592.154 21592.234
Argent sulfate 98,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Silver sulphate
Formule: Ag₂SO₄
Poids moléculaire: 311.8 g/mol
Point d'ébullition: 1085
Point de fusion: 655
Densité: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %
Solution in water Passes test
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm